Sie suchten nach: Tücher für allgemeine Anwendungen
47  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (KIMB38715)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Diese Mikrofasertücher sammeln und beseitigen Oberflächenverschmutzungen. Ideal zur Reinigung in Büros, im Gesundheitswesen und in der Bewirtung.
VE: 1 * 25 ST
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: These highly purified microfibre cloths allow streak-free cleaning of all smooth and polished surfaces such as ceramic, stainless steel, glass and mir...
Sale!
Lieferant: PGI NONWOVEN
Beschreibung: Extrastarke hygienische Wischtücher, besonders leistungsstark. In fünf Farben erhältlich.
Lieferant: PGI NONWOVEN
Beschreibung: These hardwearing towels are ideal for carrying out routine cleaning tasks in kitchens and restaurants. Because of their excellent absorbency the Mult...
Lieferant: PGI NONWOVEN
Beschreibung: These wipes feature unique, open, wavy texture that enables efficient pick-up of any dirt and makes it easy to rinse, ensuring longer freshness.
Artikel-Nr: (KIMB61930)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: KIMTECH PREP® SCOTTPURE™ Wischtücher wurden für Aufgaben entwickelt, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
VE: 1 * 6 Rolle
Lieferant: PGI NONWOVEN
Beschreibung: This reusable cloth is constructed with a unique, open, wavy texture that enables efficient pick up of all types of dirt particles. Designed to provid...
Lieferant: PGI NONWOVEN
Beschreibung: Die kompostierbaren und biologisch abbaubaren J-Cloth® Plus-Reinigungstücher verfügen über eine einzigartige, offene, gewellte Textur, die eine effizi...
Abfallreduzierend
Nachhaltige Materialien
Nachhaltige Verpackung
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Die WYPALL* X80 Wischtücher bestehen aus dem langlebigen und festen Material Hydroknit* und sind deshalb ideal für anspruchsvolle Aufgaben, wie das En...
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Feste, fusselarme, wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberfläc...
Lieferant: PGI NONWOVEN
Beschreibung: VeraClean Polish Plus is a bulky, velvet-soft polishing cloth that is designed for use in critical environments and on sensitive surfaces. It is suita...
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Hergestellt aus schnell einziehendem HYDROKNIT*-Material, einer wasserstrahlverfestigten Zellulose/Polypropylen-Mischung ohne Klebstoffe oder chemisch...
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Das WYPALL* X80 Tuch ist dank des einzigartigen Hydroknit* Materials sehr saugfähig. Die dicken, wiederverwendbaren Wischtücher zeichnen sich durch ei...
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung: Reusable cloth for use on all non structured, smooth surfaces.
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: Multitex® strong: Diese extrem reißfesten Tücher aus Viskosevlies eignen sich für die Trocken- und die Nassreinigung. Sie sind lösungsmittelbes...
Artikel-Nr: (ZVGA10160-00)
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: These solvent resistant wipes made of 100% PP are suitable for wet wiping in a variety of applications.
VE: 1 * 420 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom