Sie suchten nach: Kosmetiktücher
6  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (115-0600)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zweilagige Kosmetiktücher aus 100% Zellulose.
VE: 1 * 150 ST
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Besonders weiche, zweilagige Tücher, die einzeln aus der Würfelbox entnommen werden können.
Artikel-Nr: (KIMB1126)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Diese weichen Handtücher bestehen aus robustem, besonders saugfähigen AIRFLEX*-Material und werden in einem stilvollen, spritzwassergeschützten Pop-up...
VE: 1 * 70 ST
Artikel-Nr: (KIMB8837)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Zweilagige Tücher in Premium-Qualität aus 100% hochveredelten Recyclingfasern.
VE: 1 * 2.100 ST
Artikel-Nr: (ZVGA16515)
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: Diese doppellagigen Labor- und Kosmetiktücher aus der zetBox® sind saugstark und ultrasoft. Ideal für sensible Anwendunsbereiche.
VE: 1 * 4.500 ST
Artikel-Nr: (115-1723)
Lieferant: Essity
Beschreibung: Kosmetiktücher, Tork® PREMIUM, Cellulose, Schicht: 2, Weiß, L×B: 208×200 mm, 30×100 Tücher
VE: 1 * 3.000 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom