Sie suchten nach: Fingerlinge
Fingerlinge bedecken einzelne Finger, wenn das Anziehen ganzer Handschuhe nicht gewünscht oder nicht nötig ist. Der aus wasserdichtem Material mit gleichmäßiger Dicke gefertigte Fingerschutz lässt sich einfach am Finger abrollen. Als wirksame Schutzbarriere dienen Einweg-Fingerlinge im medizinischen Bereich zum Schutz vor übertragbaren Infektionen und zur sterilen Wundversorgung. Auch empfindliche elektronische Bauteile können mit den transparenten, schwarzen oder weißen Fingerlingen bearbeitet werden, ohne durch Öle oder Schmutzpartikel, die meist natürlicherweise auf der Haut getragen werden, beschädigt zu werden.
Fingerlinge bedecken einzelne Finger, wenn das Anziehen ganzer Handschuhe nicht gewünscht oder nicht nötig ist. Der aus wasserdichtem Material mit gleichmäßiger Dicke gefertigte Fingerschutz lässt sich einfach am Finger abrollen. Als wirksame Schutzbarriere dienen Einweg-Fingerlinge im medizinischen Bereich zum Schutz vor übertragbaren Infektionen und zur sterilen Wundversorgung. Auch empfindliche elektronische Bauteile können mit den transparenten, schwarzen oder weißen Fingerlingen bearbeitet werden, ohne durch Öle oder Schmutzpartikel, die meist natürlicherweise auf der Haut getragen werden, beschädigt zu werden.
5  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (112-1154)
Lieferant: Honeywell Safety
Beschreibung: Fingerlinge aus angenehmem und dehnbarem Nitril mit antistatischen Eigenschaften. Ideal für Reinraumanwendungen, die pharmazeutische Industrie und die...
VE: 1 * 720 ST
Lieferant: BASAN
Beschreibung: Diese gerollten Einweg-Fingerlinge sind ideal für Situationen, in denen EOS/ESD ein Anliegen ist. Typische Anwendungen umfassen Luftfahrtelektronik, S...
Lieferant: HERENZ, HEINZ GMBH
Beschreibung: Fingercots, Latex, Weiß, Unsteril, Ungepudert, L
Lieferant: BASAN
Beschreibung: Diese gerollten Einweg-Fingerlinge bestehen zu 100% aus Nitril, einer bevorzugten Alternative zum herkömmlichen Naturkautschuk-Latex. Sie sind ideal f...
Artikel-Nr: (BSNC5CM/MEDIUM)
Lieferant: BASAN
Beschreibung: Finger cots made of latex.
VE: 1 * 720 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom