Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "chemikalienbestaendige-ueberschuhe"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortieren nach:
Lieferant:  KIMBERLY CLARK
Beschreibung:   Diese Einweg-Überschuhe bzw. -stiefel sind aus antistatischem Laminatfilm mit Spritz- und Staubschutzeigenschaften hergestellt. Sie sorgen für mehr Si...
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung können diese Überstiefel dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
VE:  1 * 50 ST
Lieferant:  Nitritex
Beschreibung:   Diese langlebigen Überziehschuhe bestehen aus PP-Spinnvlies mit CPE-Beschichtung. Das Material ist beständig gegen eine Vielzahl von flüssigen Chemika...
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung können diese Überstiefel dazu beitragen, besonders
exponierte Körperteile noch besser zu schützen...
VE:  1 * 50 ST
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Beschreibung:   These over shoes are made from a microporous PE film with a non woven inner layer. This fabric provides low hazard liquid chemical repllence particle ...
VE:  1 * 400 PAAR
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Beschreibung:   These SOCO boot protectors are made from a non woven fabric with microporous PP film. The laminate provides an excellent barrier to chemical spray and...
VE:  1 * 100 PAAR
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Beschreibung:   These over boots are made of microporous PP film with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray and infectiv...
VE:  1 * 200 PAAR
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Beschreibung:   These over shoes are made of microporous PP film with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray and infectiv...
VE:  1 * 350 PAAR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste