Sie suchten nach: Kanülen
In Laboren ermöglichen Kanülen in Form von dünnen Schläuchen einen sicheren Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen. Im medizinischen Bereich werden die klassischen sterilen Hohlnadeln üblicherweise zur Entnahme von Flüssigkeiten, zur Verlängerung eingeführter chirurgischer Instrumente, zur Unterstützung der Atmung des Patienten oder zur Verabreichung von Arzneimitteln verwendet. Flexible Laborkanülen übertragen luftempfindliche Lösungen und Gase zwischen Reaktionsgefäßen, ohne dass diese in Kontakt mit der Umgebung kommen. Die für die verschiedenen Anwendungen vorgesehenen Kanülenarten unterscheiden sich in Durchmesser und Länge.
In Laboren ermöglichen Kanülen in Form von dünnen Schläuchen einen sicheren Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen. Im medizinischen Bereich werden die klassischen sterilen Hohlnadeln üblicherweise zur Entnahme von Flüssigkeiten, zur Verlängerung eingeführter chirurgischer Instrumente, zur Unterstützung der Atmung des Patienten oder zur Verabreichung von Arzneimitteln verwendet. Flexible Laborkanülen übertragen luftempfindliche Lösungen und Gase zwischen Reaktionsgefäßen, ohne dass diese in Kontakt mit der Umgebung kommen. Die für die verschiedenen Anwendungen vorgesehenen Kanülenarten unterscheiden sich in Durchmesser und Länge.
30  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (BDAM367286)
Lieferant: Vyaire
Beschreibung: Blood collection sets consist of a needle and a multi-sample Luer adapter, connected by several length of tubing. A Safety-Lok protective shield reduc...
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: Die Kanülen bestehen aus strahlenundurchlässigem FEP-Polymer und thermogeformten Materials.
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beschreibung: Sterile needles with safety device for blood collection.
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: Cannula, BD Insyte™ Autoguard™, Gauge: G 16, Grau, Ø×L: 1,7× 30 mm
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: These IV cannulas with polyurethane catheter and injection port are designed to access the peripheral veins of the patient’s blood system for re-hydra...
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: Venenverweilkatheter mit Zuspritzventil und Mandrin.
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: Das geschlossene Zugangssystem eliminiert komplizierte, mechanische Ventile und mit diesen auch Bakterien. Aufgrund seiner geraden und offenen Passage...
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Introcan Safety Sicherheitsvenenverweilkanülen mit selbstaktivierendem Schutzmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und den damit verbu...
Lieferant: TERUMO
Beschreibung: Dieser intravenöse Katheter ist in drei Ausführungen erhältlich: Gerade (EFTE), mit Flügeln (FEP) sowie mit Flügeln und Einspritzanschluss (FEP).
Lieferant: TERUMO
Beschreibung: Versatus cannulaes in three types: Straight, with wings, and with wings and injection port.
Lieferant: TERUMO
Beschreibung: Intravenous catheter, Surflash™, Gauge: G 18, Grün, PU, 51 mm
Sale!
Lieferant: TERUMO
Beschreibung: Surshield prevents needle stick injuries with painless placement.
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Vasofix® Braunüle® - Standard Venenverweilkanüle mit Zuspritzport und Katheter. Kathetermaterial aus FEP/PU für eine schmerzarme und venenschonende Pl...
Artikel-Nr: (BRAU4056310N)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Venipuncture set, Venofix®, Gauge: G 19, Creme, Stahl, Ø×L: 1,10×20 mm, 43 ml/min, Steril: +
VE: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (BRAU4512383)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Kanüle für die Epiduralanästhesie mit Tuohy-Schliff.
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (TERU1SV27EL)
Lieferant: TERUMO
Beschreibung: The precise needle with ultra-thin design ensures easy penetration and continued access with a single insertion.
VE: 1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom