Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (65)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "labor-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Overalls aus PP-Vlies. Ideal für unkritische Anwendungen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese strapazierfähigen, antistatischen Overalls bestehen aus atmungsaktivem und weichem SMS, einem Spinnvlies mit einer einzigartigen dreischichtigen...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Atmungsaktive Overalls aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP), einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Einweg-Overalls aus PP eignen sich für die Verwendung in ungefährlichen Umgebungen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Overalls aus PP-Vlies. Ideal für unkritische Anwendungen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Einweg-Overalls bestehen aus PP-Vlies. Ideal für nicht-kritische Anwendungen in industriellen, klinischen oder Lebensmittel-verarbeitenden Umgeb...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Atmungsaktive Einweg-Overalls aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP), einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen ...
Artikel-Nr: (113-8104)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   These disposable overalls made from non woven PP provide protection against dust and dirt.
VE:  1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 40
  1  2  3  4  5  Nächste