Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (240)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "labormaentel-und-kittel"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"60"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Einweg-Labormäntel aus PP sind ideal für nicht-kritische Anwendungen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese wiederverwendbaren Mäntel für Herren bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführu...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die SMS-Kittel werden aus latexfreiem, mehrlagigem SMS-Material (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) hergestellt, das trotz hoher Zugfestigkeit weich, ko...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese wiederverwendbaren Mäntel für Damen bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführun...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Einweg-Labormäntel sind aus PP (48 g/m²) mit PE-Beschichtung (24 g/m² ) gefertigt. Sie haben zwei Taschen (eine Brusttasche und eine S...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Kittel mit konisch zulaufendem Kragen haben einen Druckknopfverschluss (fünf Druckknöpfe) oder einen Reißverschluss.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese wiederverwendbaren Mäntel für Damen und Herren bestehen aus 63 % Polyester, 35 % Baumwolle und 2 % Kohlefaser, die für einen anti...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Einweg-Mäntel bestehen aus laminiertem SPP-Vlies.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 60
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nächste