Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (46)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "labormaentel-fuer-reinraeume"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die SMS-Labormäntel werden aus latexfreiem, mehrlagigem SMS-Material (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) hergestellt, das trotz hoher Zugfestigkeit weic...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Die VWR Basic SPP Labormäntel werden aus robustem, leichtem und atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das Schutz vor Schmutz und b...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Mäntel werden aus dem Stoff Protect Xtra hergestellt, einer Weiterentwicklung des Stoffs Protect, und bestehen aus 100% gewobenem Polyester mit ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR Maximum SF Labormäntel sind die saubersten und strapazierfähigsten, die innerhalb der gesamten VWR Bekleidungsproduktlinie erhältlich sind. Sie be...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR Advanced SF Labormäntel bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung.
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Diese Kittel bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort. Tyvek® wird in einem patentierten Spinnverfahren herg...
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Diese Einwegkittel bieten ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort. Tyvek® wird in einem patentierten Spinnverfahren her...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 16
  1  2  Nächste