Sie suchten nach: Mehrstellen-Magnetrührer
18  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Extrem flacher Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse. Betriebstemperaturen bis 50 °C.
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Magnetrührer für die gleichzeitige Aufnahme von bis zu sechs Bechern mit einem maximalen Durchmesser von 85 mm (MULTISTIRRER 6) oder bis zu ...
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen in der Basisversion von bis zu 50° C, in der...
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Rührsysteme zum sorgfältigen Mischen von Zellkulturen. Geeignet für Kulturkolben mit Spinning-Propeller- und Spinning-Kugelsystemen. Das hermetisch ab...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Beleuchtete Magnetrührer mit einer einzelnen Rührstelle (AMI) oder vier Rührstellen mit unabhängiger Steuerung (AMI 4). Speziell für Titrationen ...
Lieferant: IKA
Beschreibung: Kompakter, digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 Rührstellen, die einen synchron ablaufenden Dauerbetrieb erlauben. Der verschleißfreie ...
Artikel-Nr: (442-3133)
Lieferant: H + P LABORTECHNIK
Beschreibung: Mehrstellenrührer mit direkter Steuerung für bis zu 15 Gefäße, ideal für allgemeine Laboraufgaben und Massen-Screening-Anwendungen. Die Geräte verfüge...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: H + P LABORTECHNIK
Beschreibung: Kompakte Magnetrührer mit VARIOMAG Antrieb, hermetisch versiegelt in beständigem Edelstahlgehäuse (MINI Einheiten bestehen aus Kunststoff). MINI Rühre...
Lieferant: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beschreibung: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Lieferant: H + P LABORTECHNIK
Beschreibung: Rührer, Multi-position Magnetic Stirrer, VARIOMAG®, Multipoint 6, Max. Rührmenge pro Rührstelle H₂O: 3000 ml, Drehzahlbereich: 80 - 2000 min⁻¹, Plattenmaterial: Edelstahl
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Lieferant: H + P LABORTECHNIK
Beschreibung: Ein- und Mehrstellenrührer für bis zu 4 Gefäße. Die Modelle Biosystem Direct (mit direkter Steuerung) sind zum Mischen von Kulturbouillons, Microcarri...
Artikel-Nr: (SCIISI-3002)
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beschreibung: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCIISI-5256)
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beschreibung: Rührer, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-Stecker, Quadmag Genie®, digital, Max. Rührmenge pro Rührstelle H₂O: 2000 ml, Drehzahlbereich: 250 - 1300 min⁻¹
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom