Sie suchten nach: Mehrstellen-Magnetrührer mit Heizung
6  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Die Rühr-Heizplatten verfügen über 6 oder 15 leistungsstarke Rührstellen. Die Geräte haben eine deutliche Digitalanzeige für die Einstellungen der Rüh...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Artikel-Nr: (442-1113)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Rührer, Multi-position Magnetic Hotplate Stirrer, Aluminiumlegierung, AM4, Rührstellenanzahl: 4, Max. Rührmenge H₂O: 4×15 l, Drehzahlbereich: 50 - 1500 min⁻¹, Plattengröße: Ø 150 mm, Beheizte Zone: 4× Ø155 mm, Heizausgabe: 2550 W, Temperaturbereich: 370 °C
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte und mit 5, 10 oder 15 Rührpositionen, konzipiert für synchrones Heizen und Rühren, geeignet für Dauerbetrie...
Artikel-Nr: (WITGDH.WMH03506)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom