Sie suchten nach: Anti-Ermüdungsmatten
20  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Matte bietet den Komfort einer Polyurethan-Matte und eignet sich für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100). Sie ist entwede...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Matten werden aus Polyurethan mit niedrigerer Dichte hergestellt, sind ergonomisch und reduzieren Ermüdung. Die genoppten Matten sind für trocke...
Artikel-Nr: (115-1060)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Anti-Ermüdungsmatten, VWR®, Für Reinraumnutzung: +, L×B: 600×900 mm
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MMMA3270NE6)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Safety Walk™ Dämpfungsmatte 3270E für leichte Beanspruchung besteht aus durchgehend gewickelten Vinylfilamenten, die Komfort und Halt an der Unter...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: The Skystep™ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStep™ ESD ...
Artikel-Nr: (JUSU562S0035BL)
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Sanitop® mats are made from a durable rubber compound designed to withstand harsh chemicals while creating a slip resistant surface.
VE: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (MMMA3270E930)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Safety Walk™ Light duty cushion matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (JUSU470S2436GY)
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Marble Sof-Tyle™ is an anti-fatigue floor mat provides comfort and ergonomic support and complements any décor with a stylish smooth marble-pattern de...
VE: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die antistatische Ergomat® AFS besteht aus reinem Polyurethan und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren und ...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Ergomat® Hygiene besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperlic...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Ergomat Endurance ist eine Drainagematte aus reinem Nitrilkautschuk und so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahre...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Infinity Bubble Matte bietet den Komfort einer Polyurethanmatte und ist aufgrund ihrer nicht porösen, zellgeschlossenen Oberfläche sehr leicht zu ...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Ergomat® Nitro mit rutschfestem Noppenprofil besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeiti...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Ergomat® Nitril besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperlich...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Ergomat® Nitril Conductive besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren,...
Lieferant: ERGOMAT
Beschreibung: Die Ergomat Softline besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperlic...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom