Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
isolierbaender
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"23"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (332362S)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Farbe: weiß
VE:  1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (291-0041)
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Hergestellt aus PTFE. Zum Abdichten von Fugen und Schraubverbindungen. Stärke: 0,1 mm
VE:  1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (BURK0006-4514)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Gewindedichtband, PTFE, Breite: 12 mm, Länge: 12 m
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Artikel-Nr: (BRDY266081)
Lieferant:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beschreibung:   Dieses transparente Laminierklebeband schützt aufgedruckte Nachrichten.
VE:  1 * 1 Rolle
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Scotch™ Performance Flatback Tape wird bei Halte-, Spleiß- oder Abdeckanwendungen verwendet, bei denen hohe Klebkraft, hohe Temperaturbeständigkeit un...
Artikel-Nr: (MMMA54132533)
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Das Polyimidfolie-Klebeband besteht aus Kapton® Polyimidfolie und Silikonklebstoff. Temperaturbereich: -73 ºC bis 260 ºC. Anwendungsvorschlä...
VE:  1 * 1 Rolle
Lieferant:  3M
Beschreibung:   General Purpose Masking Tape ist ein Klebeband mit hoher Klebkraft und eignet sich für Abdeckanwendungen bei Neu- und Erneuerungsbauten.
VE:  1 * 1 Rolle
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 23
  1  2  3  Nächste