Sie suchten nach: Tupfer für die Probenahme
40  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinigungsstäbchen mit offen- oder geschlossenzelligem Polyurethanschaum mit 100 ppi und einem Stiel aus 100% reinem Polypropylen. Einige verfüge...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Critical Reinigungsstäbchen für die Reinigung von Festplattenlaufwerken, Geräten in der Optik, PC-Leiterplattenkomponenten und anderen empfindlichen K...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das Einweg-Reinigungsstäbchen besteht aus einer Baumwollspitze mit Schaumstoffüberzug aus 100% Polyurethan mit 100 ppi und einem Holzstiel.
Lieferant: COPAN
Beschreibung: 4N6FLOQ Swabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Sale!
Lieferant: COPAN
Beschreibung: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Artikel-Nr: (MMMPRS96010BPW)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml Buffered Peptone Water Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small...
VE: 1 * 100 ST
Lieferant: COPAN
Beschreibung: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
Artikel-Nr: (MMMPRS96010DE)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (TEXWCM502)
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
VE: 1 * 1.200 ST
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beschreibung: These sterile swabs are designed with either a plastic or an aluminium stick.
Artikel-Nr: (MMMPRS96010NB)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: Der 3M™ Swab-Sampler mit 10 ml Neutralisationspuffer ist ein praktisches und schnelles Probenahmegerät für Umweltproben und Tests kleiner Oberflächenb...
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (MMMPRS9604NB)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: Der 3M™ Swab-Sampler mit 4 ml Neutralisationspuffer ist ein praktisches und schnelles Probenahmegerät für Umweltproben und Tests kleiner Oberflächenbe...
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (MMMPUXL100)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: Real-time adenosine tri-phosphate (ATP) surface hygiene test which gives an objective indication of cleanliness in seconds.
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (MMMP6433)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: The 3M™ Quick Swab is a ready-to-use environmental swab system consisting of a five inch, rayon-tipped swab containing Letheen neutralising buffer to ...
VE: 1 * 250 ST
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Für eine sichere Probenahme. Art. 115-8250 ist länger als herkömmliche Swabs und wurde extra konzipiert um schlecht erreichbare Stellen zu erreichen. ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom