Sie suchten nach: Transport-Tupfer
19  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Abstrichbestecke für die Entnahme und den Transport von bakteriologischen Proben mit Applikatoren und Transportmedien.
Sale!
Artikel-Nr: (710-0442)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Transport-Abstrichsystem mit Kunststoffstab, synthetischer Spitze und Amies Agar-Gel.
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: COPAN
Beschreibung: A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beschreibung: Tupfer im Reagenzglas, Amies-Flüssigkeit, Kunststoff, Ø: 12 mm, 140 mm
Lieferant: COPAN
Beschreibung: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Artikel-Nr: (COPA414C)
Lieferant: COPAN
Beschreibung: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beschreibung: Effective transportation of throat, vaginal, wound and skin swabs conforming to highest medical device classification - Class II a surgically invasive...
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Transporttupfer mit Sollbruchstelle in einem Röhrchen.
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Bei diesen Transporttupfern wurde Glycerophosphat durch anorganisches Phosphat ersetzt, da Glycerophosphat ein Metabolit für einige Bakterien ist, sod...
Artikel-Nr: (DELT300299)
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
VE: 1 * 600 ST
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Lieferant: BALIS
Beschreibung: Röhrchen mit Stäbchen, mit 10 ml Pepton physiol. Kochsalzlösung, VWR®
Lieferant: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beschreibung: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Lieferant: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beschreibung: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Lieferant: HERENZ, HEINZ GMBH
Beschreibung: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Lieferant: Greiner Bio-One
Beschreibung: Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom