Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (22)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/53/18709553.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Die farbigen Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel breiten sich sanft im Gehörgang aus. Sie sind auch über einen längeren Zeitraum bequem zu tragen.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Diese vorgeformten PVC-freien Schaumstoffstöpsel sind in zwei Größen erhältlich, um eine ordnungsgemäße und bequeme Passform zu gewährleisten.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Max® Gehörschutzstöpsel bieten guten Schutz bei einmaligem Gebrauch.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Diese gestreiften PVC-freien Schaumstoff-Stöpsel sind in zwei Größen erhältlich, um eine ordnungsgemäße und gute Passform zu gewährleisten.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Extra-weiche Gehörschutzstöpsel mit kleinerem Durchmesser bieten ausgezeichneten Schutz ohne Warten bis sich Material ausweitet.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   These earplugs made of self-adjusting foam feature a two-sizes-in-one design and therefore provide optimal individual fit.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Diese Gehörschutzstöpsel sind visuell und metallisch detektierbar.
VE:  1 * 100 PAAR
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Die weichen Gehörschutzstöpsel mit glatter, schmutzabweisender Oberfläche bestehen aus einem hypoallergischen PU‐Schaum, der sehr angenehm zu tragen i...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 27
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping