Sie suchten nach: Temperatur-Indikatorstreifen
Temperatur-Indikatorstreifen zeigen die Temperatur einer Probe an, und das nur wenige Minuten nachdem die Probe entnommen wurde. Diese Indikatoren sind für schnelle Messungen konzipiert, bei denen herkömmliche Thermometer unpraktisch sind, und eignen sich zur Verwendung mit Geräten wie Heizkammern und mit Produkten, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren. Die Streifen halten hohen Temperaturen stand und sind ideal für den Gebrauch in der Elektronik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für Öfen und Motoren.
10 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht