Präzisionswaagen, die sich ideal für die Verwendung im Labor eignen. Diese Modelle bieten eine GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte mit Datum, Uhrzeit und Seriennummer. Die Serie umfasst Waagen für einfache Wägeaufgaben, aber auch Waagen mit automatischer interner Kalibrierung. Alle Advanced-Modelle verfügen über ein Grafikdisplay mit einstellbarem Kontrast, ein ergonomisches Tastenfeld sowie eine Waagschale aus Edelstahl.
- Wählbare Filterstufen und Maßeinheiten, in denen die Waage das Gewicht anzeigen soll
- RS232-Datenschnittstelle
- GLP-Funktion - speichert Waagen-, Projekt- und Benutzeridentifikationsdaten sowie Datum und Uhrzeit
- Einfache Bedienung in mehreren Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch
Zu den Funktionen gehören Unterflurwägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dichtebestimmung, Summieren, Rezeptieren und Spitzenlast-Funktion (Peak-Hold).
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein 'i' am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Die Kalibrierung mit dem internem Gewicht kann mit der CAL-Taste gestartet werden.
Automatische Neukalibrierung der Waage bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren.
Statistik-Ausdrucke sind bei Anschluss an einen Statistik-Drucker möglich. Für einige Modelle sind Unterflurwägehaken erhältlich. Die LPWG-Modelle haben ein Grafikdisplay und einen dreitürigen Windschutz, LPCG-Modelle haben ein Grafikdisplay und einen runden Windschutz.
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Entsprechen der Europäischen Richtlinie 2014- 31-EU (NAWI) und der harmonisierten Norm EN 45501 (verifiziert, genehmigt).
Bestellinformation: Waagen mit dem Suffix 'D' haben zwei Wägebereiche, Waagen mit interner Kalibrierung sind am Suffix i zu erkennen. Modelle mit Suffix 'C' werden mit Werkskalibrierzertifikat geliefert, Suffix 'M' steht für zugelassene oder überprüfte Modelle und Suffix 'P' für Geräte, die mit einem Fallen-Kit zur Pipettenkalibrierung ausgestattet sind. Modelle mit dem Präfix 'C' verfügen über runden Windschutz, Modelle mit dem Präfix 'W' über einen dreitürigen Windschutz.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist eine 'in use‘ verwendbare Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten. Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, wie z. B. Drucker, Software und PC-Verbindungskabel, muss gesondert bestellt werden.