USB-Kamera, Moticam® Pro S5 Plus
Lieferant: Motic
Moticam®
630-3103EA 2219 EUR
630-3103
USB-Kamera, Moticam® Pro S5 Plus
Kameras
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam® Pro S5 für ein ultimatives Bildergebnis bei Fluoreszenz-Anwendungen in der Mikroskopie.
  • Hohe Bildfrequenz
  • sCMOS-Sensoren mit hinterleuchteter Sensortechnologie
  • USB 3.1 Schnittstelle
  • Ideal für Fluoreszenz-Anwendungen
  • Motic Images Plus 3.0 Software
Eine ultimative, immer noch erschwingliche Lösung – Moticam Pro S5 Plus verfügt über einen großen 2/3-Zoll-Sensor mit 5 MP-Auflösung bei einer maximalen Bildrate von 70 fps* bei voller Auflösung. Diese Kamera deckt alle wichtigen Aspekte der Bildgebung ab: Auflösung für Detailinformationen, Geschwindigkeit für schnelle Phänomene und ein großer Sensor, um ausgedehnte Bereiche in einer einzigen Aufnahme abzudecken.
Bestellinformation: Separat zu kaufen – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss dieselbe Marke wie Ihr Mikroskop haben, mit Ihrem Mikroskopmodell kompatibel sein und der Größe Ihres Moticam-Chips entsprechen.
Lieferumfang: Beinhaltet CS-Ringadapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-dot Kalibrierungsobjektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Bitte beachten Minimale Computervorraussetzungen – 2GHz Dual-Core, RAM Speicher 2GB, Videospeicher min. 512 MB.