Kaliumhydroxid-Lösung 32% (max. 0.005% Na), EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: KalihydratÄtzkali

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05501.1000EA 126 EUR
1.05501.1000 1.05501.2500
Kaliumhydroxid-Lösung 32% (max. 0.005% Na), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Dichte: 1,310 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR