Toluol, wasserfrei ≥99,9% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Gefahr
Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
In septum-versiegelten Flaschen verpackt.
HONC66212-100MLEA 76.73 EUR
HONC66212-100ML
Toluol, wasserfrei ≥99,9% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C
Schmelzpunkt: -95 °C
Dichte: 0,867 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg