Trichloressigsäure 99-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: TCA
HONC27242H-500GEA 90.54 EUR
HONC27242H-500G HONC27242H-1KG
Trichloressigsäure 99-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Dichte: 1,63 g/cm3
Flammpunkt: 113 °C
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
UN: 1839
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.5 %
Sulfated ash Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying