Bead Mill Homogenisator
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
432-0367EA 8270 EUR
432-0367
Bead Mill Homogenisator
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Der VWR® Bead Mill Homogenisator gehört zur neuesten Generation von Bead Mill Homogenisatoren. Dieses wirtschaftliche System ist speziell für das Mahlen, Lysieren und Homogenisieren von bis zu 16 Proben ausgelegt. Durch die Verwendung von mit verschiedenen Lyseperlen gefüllten Probenröhrchen, die von dem VWR® Bead Mill Homogenisator kräftig und gleichmäßig geschüttelt werden, erreicht man einen effizienten, gleichmäßig hohen Ertrag und eine qualitativ hohe Homogenisierung in gewöhnlich weniger als 40 Sekunden.
  • Kapazität für 16 Proben (12x2 ml Röhrchen plus 4x7 ml Röhrchen, 16 gesamt)
  • Laufzeit: 1 Sekunde bis 10 Minuten
  • 0,8 bis 6 m/s
  • Bis zu 99 Programme
Die VWR® Bead Mill kann simultan 12×0,5, 4×1,5, 12×2 oder 4×7 ml Proben homogenisieren.
Die VWR® Bead Mill ist eine ideale Lösung für die Trennung von DNA, RNA-Proteinen und Enzymen aus harten Proben unter Beibehaltung der molekularen Integrität.
Ein Abkühlphase zwischen den Läufen ist nicht nötig. Dadurch kann das Gerät bei durchgehender Nutzung einen hohen Durchsatz erzielen. Die Einheit hat ein praktisches Frontladerdesign mit Einschnappvorrichtung auf dem Röhrchenträger.
Lieferumfang: Die Antriebseinheit wird zusammen mit einem Röhrchenträger, Handbuch und 2 Jahren Garantie geliefert. VWR® Einwegröhrchen für Bead Mills müssen separat bestellt werden.