ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, uvex 2 trend, 6936
Lieferant: Uvex
uvex 2 trend
UVEX6936.9/44EA 71 EUR
UVEX6936.9/44 UVEX6936.7/41 UVEX6936.7/40 UVEX6936.9/45 UVEX6936.8/52 UVEX6936.9/42 UVEX6936.7/43 UVEX6936.9/43 UVEX6936.7/42 UVEX6936.9/48 UVEX6936.7/45 UVEX6936.7/44 UVEX6936.9/49 UVEX6936.9/46 UVEX6936.7/47 UVEX6936.7/46 UVEX6936.9/47 UVEX6936.8/50 UVEX6936.9/40 UVEX6936.9/41 UVEX6936.8/51 UVEX6936.7/49 UVEX6936.7/48 UVEX6936.8/38 UVEX6936.8/39 UVEX6936.8/43 UVEX6936.7/52 UVEX6936.8/44 UVEX6936.7/51 UVEX6936.8/41 UVEX6936.8/42 UVEX6936.8/47 UVEX6936.9/38 UVEX6936.8/48 UVEX6936.8/45 UVEX6936.8/46 UVEX6936.9/51 UVEX6936.9/52 UVEX6936.8/40 UVEX6936.7/50 UVEX6936.9/50 UVEX6936.7/38 UVEX6936.9/39 UVEX6936.8/49 UVEX6936.7/39
ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, uvex 2 trend, 6936
Schuhe und Stiefel
Sportlicher S1 ESD-Sicherheitsschuh mit breiter Passform für Männer und rutschfester PU-Sohle.
  • BOA® Fit System für eine individuell einstellbare, präzise, ganztägige Passform
  • Entspricht den ESD-Anforderungen Ableitwiderstand geringer als 35 Megaohm
  • Atmungsaktives, perforiertes Mikrovelours
  • Reflektierendes Material für eine verbesserte Sichtbarkeit
  • Ausgezeichnete Stoßdämpfung
  • uvex climazone Klimamanagement für Füße, uvex 1 Klimakomfort Einlegesohlen, uvex Auswahl mehrerer Breiten hilft die Fußtemperatur für optimalen Tragekomfort gleichmäßig zu halten
Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stahl und Stahlkappe, einer ergonomischen Laufsohle mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit. Stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Alle Sohlenmaterialen sind ohne Silikone, Phthalate oder andere lackbenetzungsstörende Substanzen.
Hochwertiges Material der Laufsohle, ein sportliches Design und kräftige Farben bieten maximalen Komfort und verlässliche Sicherheit. Mittelschweren Anwendungen. Fütterung: Distanz-Mesh.
Farbe: Schwarz/blau
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S1, SRC; von uvex medicare zertifiziert.