Magnesium ionophore VII, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00744-10MG-FEA 602 EUR
00744-10MG-F
Magnesium ionophore VII, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Magnesium ionophore VII
Formel: C₃₈H₆₀N₄O₈
Molecular Weight: 700,91 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07785359
CAS-Nummer: 156210-12-7