VWR® LTS®-kompatible Pipettenspitzen verfügen über einen flexiblen Dichtungsbereich und einen positiven Anschlag, was zu einer sicheren Abdichtung mit leichter Abwurfkraft bei LTS®-kompatiblen Pipetten führt.
- Mit LTS®-Pipettierern kompatibel
- Harz mit geringer Bindung und feines Spitzendesign maximiert die Probenrückgewinnung
- Verbessert die Ergonomie durch Reduzierung der Kraft, die zum Anbringen und Abwerfen einer Spitze erforderlich ist
- Autoklavierbar bei 1 Bar, 122 °C für 15 Minuten
- Hergestellt unter einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
VWR®-Spitzen verwenden ein Harz mit geringer Retention, das bis zu zehnmal hydrophober ist als andere Polypropylen-Pipettenspitzen, sodass viskose Proben wie Protein- und DNA-Lösungen problemlos abgegeben werden können, ohne sich in der Spitze anzusammeln.
Standards: Zertifiziert frei von RNase, DNase-, Endotoxin, Metallen, und Human DNA.
Bitte beachten Reloads passen nur in leere Boxen 613-6445 oder 613-6446.