Uranin 1 mM in CAPS 20 mM Lösung ≥95,0% (durch HPLC) fluoreszierender Farbstoff, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Fluorescein NatriumsalzResorcinphthalein Dinatriumsalz3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure Dinatriumsalz6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon DinatriumsalzDinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoatFluorescein-NatriumFluoreszein Dinatriumsalz9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon DinatriumsalzFluorescein Dinatriumsalz6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)- (3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
67884-10ML-FEA 74.7 EUR
67884-10ML-F
Uranin 1 mM in CAPS 20 mM Lösung ≥95,0% (durch HPLC) fluoreszierender Farbstoff, Supelco®
Uranin
Formel: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Molecular Weight: 376,28 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00167039
CAS-Nummer: 518-47-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/66/2375766.jpg