Salpetersäure verdünnt (60 ml dosed with 1 ml 69% HNO₃)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
60NIT20425EA 0 EUR
60NIT20425
Salpetersäure verdünnt (60 ml dosed with 1 ml 69% HNO₃)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2