DNA Clean-Up, Gel-Extraktions-Kits, peqGOLD
Lieferant: Avantor
VWR® Peqlab peqGOLD
13-2500-00EA 15.3 EUR
13-2500-00 13-2500-01 13-2500-02
DNA Clean-Up, Gel-Extraktions-Kits, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Aufeinigung von DNA-Strängen von 70 bis 20 kb Länge aus Agarosegelen. Das DNA-Band von Interesse wird aus dem Gel ausgeschnitten, in Bindungspuffer gelöst und effizient in einer peqGOLD-DNA-Säule verarbeitet. >90% Ausbeute. Elutionsvolumen: 30 bis 50 µl.
  • Einfaches Protokoll und kurze Verwendungszeiten von weniger als 15 Minuten
  • Interne Kontrolle der Reaktionsbedingungen durch pH-sensitiven Indikator
  • Keine organischen Extraktionen oder Fällungen erforderlich
  • Effiziente Entfernung von Inhibitoren und Verunreinigungen
  • Kein Reißen der DNA oder Verschleppung von Silicamaterial
Lieferumfang: Das Kit enthält peqGOLD DNA-Säulen und 2-ml-Sammelröhrchen, XP"-Bindepuffer und Elutionspuffer.