VWR® UltraFlux®, PCR-Platten, 96-Well, ohne Rand
Lieferant: VWR
VWR®
732-3492EA 49.9 EUR
732-3492
VWR® UltraFlux®, PCR-Platten, 96-Well, ohne Rand
Mikrotiterplatten PCR-Platten
UltraFlux® PCR-Platten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können von den meisten, auf dem Markt erhältlichen, Thermocyclern verwendet werden.
  • Mit vielen Thermocyclern kompatibel
  • Kontrastreiche, schwarze, alphanumerische Indizierung zur einfachen Identifizierung der Wells
  • Kristallklare Wells vereinfachen die Überprüfung des Probenvolumens
  • Ultradünne, gleichmäßige Vertiefungen mit optimaler Wärmeübertragung und höherer Reaktionseffizienz
  • Plattenversiegelungsoptionen wie Film, Folie, Silikonmatten und Kappenstreifen reduzieren Probenverdunstung
Jede Platte ist so konzipiert, dass sie die Spezifikationen und den Nutzen der vom Originalhersteller gelieferten Platten erfüllt oder übertrifft.
Standards: Hergestellt aus hochklarem, hochreinem Polypropylen, erfüllt FDA 21 CFR 177.1520 und USP Klasse VI. Frei von nachweisbarer DNase, RNase, DNA, PCR-Inhibitoren zertifiziert und pyrogenfrei getestet.
Lieferumfang: Platten mit halbem oder vollem Rand und Barcode verfügbar. Das Modell ohne Rand 3410-00 ist auch mit 24 und 48 Wells verfügbar.