Nucleoside Testmischung, analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
47310-UEA 72.5 EUR
47310-U
Nucleoside Testmischung, analytischer Standard, Supelco®
Standards Gaschromatographie-Standards
Analyten:
Cytidin 50 μg/ml; Guanosin 25 μg/ml; Inosin 25 μg/ml; 1-Methyladenosin 25 μg/ml; 5-Methylcytidin 100 μg/ml; 2′-O-Methylcytidin 20 μg/ml; 3-Methylcytidin methosulfat 100 μg/ml; 7-Methylguanosin 25 μg/ml; Ribothymidin 50 μg/ml; β-Pseudouridin 25 μg/ml; 2-Thiocytidin dihydrat 10 μg/ml; Uridin 25 μg/ml