VWR®, Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, ISO 5
Lieferant: VWR
VWR®
112-5428EA 579 EUR
112-5428 112-5429 112-5430 112-5431 112-5426 112-5427
VWR®, Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, ISO 5
Handschuhe
Diese weichen Nitril-Reinraumhandschuhe werden aus carboxyliertem Acrylnitril-Butadien hergestellt.
  • Beidhändig tragbar, mit strukturierten Fingern und Rollrand
  • Ohne Naturkautschuklatex
  • Statisch dissipativ
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Sterilisation durch Gammabestrahlung bis SAL 10⁻⁶
Geeignete für Reinräume der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100) oder höher.
Standards: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016