Bortrifluorid ∼10% (∼1,3 M) in Ethanol, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

05576-100ML-FEA 121 EUR
05576-100ML-F
Bortrifluorid ∼10% (∼1,3 M) in Ethanol, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Bortrifluorid
Formel: BF₃
Molecular Weight: 67,81 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011316
CAS-Nummer: 7637-07-2
UN: 2920
ADR: 3(8),I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR