Getränkekühlschränke, FKU Serie
Lieferant: Liebherr
472-2182EA 749 EUR
472-2182 472-2181 LIEBFKU1802 LIEBFKU1803
Getränkekühlschränke, FKU Serie
Kühlschränke
Diese Mehrzweckkühlschränke mit statischer Kühlung und drei Einlegeböden können unter Arbeitstischen und Tresen installiert werden. Ideal zum Kühlen von Getränken oder andere ungefährliche Flüssigkeiten in Flaschen.
  • Nivellierfüße aus Edelstahl
  • Automatische Abtaufunktion, mechanische Temperaturregelung
  • FKU 1805 Digitale Temperaturanzeige außen zeigt die Innentemperatur des Kühlschrank an
  • FKU 1803 LED Beleuchtung, mit separatem Schalter
  • Umweltfreundliche Kühlmittel (R600a und R290)
  • Wechselbarer Türanschlag (rechts/links)
  • Tür aus Edelstahl oder isolierendem Glas erhältlich
Temperaturbereich: +2 ... +10 °C
Kapazität: 160 l (115 × 0,5 l PET Flaschen oder 217 × 0,33 l Dosen)