Ethylacetat ≥99,5% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: EssigesterEssigsäureethylester
H078-25EA 170.17 EUR
H078-25 MACRH078-10 MACRH078-08
Ethylacetat ≥99,5% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Ethylacetat
For use as an HPLC and TLC solvent. Filtered through a 0.2 µm element.
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.0005 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0009
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 255 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 257 nm ≤0.50
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 263 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 265 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤0.04
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 - 330 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 - 400 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 - 400 nm ≤0.01
Filtered through a 0.2 micron filter.
Appearance (clear, colorless liquid)