Diese Erlenmeyerkolben werden aus Lexan-Polycarbonatharz mit herausragenden mechanischen, optischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften hergestellt.
- Hergestellt in einem Reinraum der Klasse 10000
- DuoCAP® ermöglicht den sterilen Luftaustausch oder eine auslaufsichere Abdichtung
- Nicht pyrogen, DNase-, RNase-frei zertifiziert
- Gamma-bestrahlt, steril auf SAL 10-6
- Re-autoklavierbar und wiederverwendbar
- Unterstützt aerobe und anaerobe Kulturen
Das Harz entspricht den Flammschutznormen, ist kratzfest und behält auch nach Gammabestrahlung seine Klarheit. Es entspricht auch den Vorgaben der Pharmakopöe der Vereinigten Staaten (USP) XXII Klasse VI.
Kolben passen in alle standardmäßigen Inkubationsschüttler-Systeme und können auf jeder Plattform abgestellt werden.
Geeignet für Suspensionskulturen, inklusive Baculovirus, Mikrobiologie- und Algenkulturen, sowie zur Medienvorbereitung, Lagerung und alle verwandten Anwendungen.
Lieferumfang: Beide Flaschen werden standardmäßig mit einem patentierten, belüfteten DuoCap-Verschluss geliefert.
Verpackung: Partikelfrei verpackt und in einen leicht aufreissbaren, sterilen Beutel unterverpackt.