Mit dem Testpapier lassen sich auffällige pH-Werte in Milch schnell und einfach erkennen. Damit erhält man einen wichtigen Hinweis auf das Vorliegen einer Mastitis. Milch von derart erkrankten Kühen darf nicht in den Verkehr gebracht werden.
- Farbumschlag: Gelb-grün nach blau
Zur Kontrolle wird aus allen vier Zitzen der Kuh jeweils ein Tropfen auf ein Testfeld gebracht. Bei unauffälligen Tieren verfärbt sich der Indikator gelb-rot (pH 6,4 bis 6,6).
Grüne (pH 7) bzw. blaue Verfärbungen (pH 8) zeigen eine Mastitis an. Eine unveränderte Farbe des Testfeldes zeigt einen pH-Wert von etwa 6,3 an. Dieser Befund ist ebenfalls als pathologisch zu bewerten und erfordert weitere diagnostische oder therapeutische Maßnahmen.
Verpackung: 20 Blatt (90x140 mm) in einem PE-Beutel.