Testpapier, qualitativ, Plumbtesmo®
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA90602EA 64.8 EUR
MANA90602
Testpapier, qualitativ, Plumbtesmo®
Umwelt-Prüfkits
Das Testpapier ermöglicht den schnellen und einfachen Nachweis von Blei (Pb) auf Oberflächen, etwa auf Metalloberflächen, Geschirr, Keramik und Spielzeug. In der Kriminalistik wird es für die Sicherung von Geschossspuren verwendet.
  • Farbumschlag: Weiß-gelb nach pink
Zur Prüfung von Oberflächen feuchtet man das Testpapier mit destilliertem Wasser an und presst es für etwa zwei Minuten auf die Prüffläche. Bei Anwesenheit von Blei verfärbt sich das Testpapier rosa bis tiefviolett.
Nachweisgrenze: 5 mg/l
Verpackung: Packung mit 40 Blättchen (40×25 mm).