Teststreifen, qualitativ, Phosphatesmo MI
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA90612EA 37.5 EUR
MANA90612
Teststreifen, qualitativ, Phosphatesmo MI
Umwelt-Prüfkits
Diese Teststreifen sind spezifisch für alkalische Phosphatase in Milch. In der Milchindustrie kann man mit dem Test schnell und einfach die ordnungsgemäße Pasteurisierung von Milch nachweisen.
  • Farbumschlag: Weiß nach gelb
Zur Durchführung taucht man das Teststäbchen kurz in die Milch ein und inkubiert es bei 36 °C. Bleibt das Papier weiß, ist die Pasteurisierung abgeschlossen. Der Test sollte bei 2 bis 8 °C gelagert werden, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten.
Nachweisgrenze: 0,5 % Rohmilch in pasteurisierter Milch
Verpackung: Packung mit 50 Teststreifen (10×95 mm).