Teststreifen, qualitativ, Chrom
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
MANA90724EA 28.5 EUR
MANA90724
Teststreifen, qualitativ, Chrom
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier ermöglicht den schnellen und einfachen Nachweis von Chromat (CrO₃-). Cr(III)-Ionen müssen vor dem Nachweis in Chromat überführt werden.
  • Farbumschlag: Weiß nach violett
Für die zerstörungsfreie Werkstoffanalyse bringt man auf die fettfreie Metalloberfläche einen Tropfen Säurelösung (1 Teil Salzsäure 37 % + 4 Teile Wasserstoffperoxid 3 %) auf. Nach 10 bis 30 Sekunden gibt man einen Tropfen Natronlauge (NaOH) hinzu.
Nachweisgrenze: 2 mg/l Cr3+ oder 5 mg/l CrO42–
Lieferumfang: Packung mit 200 Streifen (20×70 mm).