Teststreifen, qualitativ, Chlortesmo
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA90603EA 54.5 EUR
MANA90603
Teststreifen, qualitativ, Chlortesmo
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier dient zum schnellen und einfachen Nachweis von freien Halogenen (Chlor, Brom, Iod). Freie salpetrige Säure HNO₂ (nicht Nitrit-Ionen) stört den Nachweis, sie kann aber durch Zugabe von Amidoschwefelsäure beseitigt werden.
  • Farbveränderung: Blassgelb nach blau
Nachweisgrenze: 1 mg/l Cl₂
Lieferumfang: Packung mit 200 Streifen 20×70 mm