ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2, Xenova®, 9564
Lieferant: Uvex
uvex 2
UVEX9564.8/47EA 87.2 EUR
UVEX9564.8/47 UVEX9564.7/42 UVEX9564.9/45 UVEX9564.7/45 UVEX9564.9/50 UVEX9564.9/52 UVEX9564.7/39 UVEX9564.7/46 UVEX9564.8/45 UVEX9564.7/43 UVEX9564.8/48 UVEX9564.9/40 UVEX9564.9/46 UVEX9564.9/47 UVEX9564.8/41 UVEX9564.8/51 UVEX9564.8/39 UVEX9564.8/42 UVEX9564.9/49 UVEX9564.7/38 UVEX9564.9/44 UVEX9564.9/38 UVEX9564.7/48 UVEX9564.7/52 UVEX9564.8/38 UVEX9564.9/39 UVEX9564.7/49 UVEX9564.7/40 UVEX9564.8/46 UVEX9564.8/50 UVEX9564.8/43 UVEX9564.9/42 UVEX9564.9/41 UVEX9564.7/47 UVEX9564.7/41 UVEX9564.8/40 UVEX9564.9/48 UVEX9564.9/43 UVEX9564.8/52 UVEX9564.7/50 UVEX9564.7/51 UVEX9564.7/44 UVEX9564.8/44 UVEX9564.9/51 UVEX9564.8/49
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2, Xenova®, 9564
Schuhe und Stiefel
Diese extrem leichten, wasserabweisenden uvex 2 xenova®-Sicherheitsschuhe bestehen aus vollnarbigem Glattleder-Obermaterial, einem weich gepolsterten Schaftabschluss sowie einer rutschhemmenden Xenova® Zweidichten-PU-Laufsohle, die hitze-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig ist. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen. Für Chromallergiker geeignet.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend, nicht magnetisch
  • Anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • Antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem
  • DUO-PUR-Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Uvex xenova® Kunststoff-Zehenschutzkappe (200 J)
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Für mittelschwere Anwendungen.
Farbe: Schwarz/grün
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S2, SRC