Antimon-Testpapier
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA90723EA 43.6 EUR
MANA90723
Antimon-Testpapier
Umwelt-Prüfkits
Das Testpapier erlaubt den schnellen und einfachen Nachweis von Antimon [Sb(III)]. Bei Vorliegen von Antimon[Sb(III)] zeigt es einen orangeroten Fleck auf gelbem Untergrund. Falls das Antimon als Sb(V) vorliegt, muss es mit metallischem Magnesium zu Sb(III) reduziert werden.
  • Für Antimon spezifisches Testpapier
Farbumschlag: Gelb nach orange-rot
Nachweisgrenze: 5 mg/l Sb3+
Lieferumfang: Packung mit 200 Streifen 20×70 mm.