SPE-Säulen, Supra-Clean® Florisil (FL-S)
Lieferant: Perkin Elmer
Supra-Clean®
PERCN9306512EA 99 EUR
PERCN9306512 PERCN9306413 PERCN9306513 PERCN9306511 PERCN9306514 PERCN9306515 PERCN9306494
SPE-Säulen, Supra-Clean® Florisil (FL-S)
Chromatographiesäulen
Supra-Clean® Florisil (FL-S) SPE-Produkte werden für die Extraktion polarer Verbindungen bei der Analyse von Pestiziden und polychlorierten Biphenylen (PCB) empfohlen.
  • Standard-Säulen
  • Hydrophiler Mechanismus
  • Ideal für polare Verbindungen in unpolarer Matrix
  • pH-Bereich: 2 bis 8
Alternative zu Silica für viskose Matrizen dank großer Partikelgröße.