Ein gebrauchsfertiges, flüssiges Produkt zur Stabilisierung und zum Schutz von Wasserbädern, Kühl- und Wasserkreisläufen sowie Inkubatoren.
- Arbeitstemperatur von bis zu 70 °C
- Nicht korrosiv gegenüber herkömmlichen Materialien
- Gute Benetzungseigenschaften
- Geringe Schaumbildung
- Blauer Farbstoff zur Visualisierung
AQUA RESIST WB zeichnet sich durch eine spezielle Kombination von unterschiedlichen Inhaltsstoffen aus. Oberflächenaktive Substanzen sorgen für eine Stabilisierung des Wassers bei gleichzeitig guter Benetzung. Stabilisatoren und Korrosionshemmer gewährleisten eine hohe Materialkompatibilität und somit einen breiten Anwendungsbereich, selbst bei längerer Einwirkdauer. Die blaue Farbe ermöglicht eine visuelle Überprüfung des vorhandenen Produkts.