Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9556
Lieferant: Uvex
uvex 2
UVEX9556.8/50EA 90.7 EUR
UVEX9556.8/50 UVEX9556.8/52 UVEX9556.8/43 UVEX9556.9/41 UVEX9556.9/42 UVEX9556.9/44 UVEX9556.8/49 UVEX9556.8/39 UVEX9556.9/51 UVEX9556.7/52 UVEX9556.7/40 UVEX9556.9/46 UVEX9556.9/52 UVEX9556.7/44 UVEX9556.7/47 UVEX9556.7/48 UVEX9556.7/38 UVEX9556.9/39 UVEX9556.8/44 UVEX9556.7/43 UVEX9556.9/43 UVEX9556.7/46 UVEX9556.7/42 UVEX9556.8/48 UVEX9556.9/50 UVEX9556.8/40 UVEX9556.8/45 UVEX9556.7/45 UVEX9556.8/47 UVEX9556.7/51 UVEX9556.7/49 UVEX9556.9/40 UVEX9556.8/46 UVEX9556.8/38 UVEX9556.9/38 UVEX9556.8/42 UVEX9556.8/41 UVEX9556.7/50 UVEX9556.9/45 UVEX9556.8/51 UVEX9556.7/39 UVEX9556.7/41 UVEX9556.9/48 UVEX9556.9/49 UVEX9556.9/47
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9556
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichtgewichtiger, flexibler und gleichzeitig robuster Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder, mit weich gepolstertem Kragen und gepolsterter Lasche sowie einer rutschhemmenden Xenova® Zweidichten-PU-Laufsohle, die hitze-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig ist.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend, nicht magnetisch
  • Anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • DUO-PUR-Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
  • Antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Beste Dämpfungseigenschaften
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/blau
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S2, SRC