Hexan (Isomerengemisch) ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

52767-2.5LEA 202.95 EUR
52767-2.5L 52767-1L
Hexan (Isomerengemisch) ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Hexan (Isomerengemisch)

Beilstein Number: 1730733

Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 66 - 69 °C
Schmelzpunkt: -95 °C
Dichte: 0,660 - 0.668 g/cm3
Flammpunkt: -26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) min. 99 %
High-boiling fraction max. 1 ppm
Refractive index (n 20/D) 1.374 - 1.376

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR