Die exzellente Verarbeitung, das moderne, ansprechende Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus. Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten und können für eine maximale Temperatur von bis zu 1400 °C eingesetzt werden. Somit stellen diese Muffelöfen eine gute Alternative zu den bekannten Modellen dar, wenn es auf besonders kurze Aufheizzeiten oder eine höhere Anwendungstemperatur ankommt.
- Beheizung von zwei Seiten
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
- Doppelwandiges Gehäuse für eine geringe Außenwandtemperatur und hohe Stabilität
- Mit Klapptür (L-Modelle), die als Ablage genutzt werden kann
- Abluftöffnung in der Ofenrückwand
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
Der Ofen ist mit dem professionellen C550 Controller mit Touchscreen-Display ausgestattet, welcher 10 frei einstellbare Programme und 20 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation. Mit den C550 Controllern kann der Abzug mit Ventilator oder Katalysator automatisch aktiviert werden (nicht bei Modell L 15).
Bestellinformation: Alle Einheiten benötigen eine einphasige 230-V-Stromversorgung. Optionales Zubehör wie zum Beispiel eine Entlüftung, Entlüftung mit Ventilator oder Katalysator, Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, nach EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Schutzgasanschluss an der Rückwand des Ofens. Manuelle oder automatische Gasversorgungssysteme stehen auch zur Verfügung. Entsprechende Modelle mit Hubtüren, verschiedene Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen.
Hinweis zu den Aufheizzeiten: Bei Anschluss an 230 V 1/N/PE.
* Temperaturgleichmäßigkeit von ±5 K im leeren Nutzraum über 800 °C.