α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase) Kit Kit formulated with all liquid reagents., Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
Esterasen sind in der Natur ubiquitär verbreitet und umfassen eine Reihe unterschiedlicher Enzyme, die auf bestimmte Substrate einwirken.
- Suitable for haematology
- Suitable for histology
Aus methodologischer Sicht wird a-Naphthylacetat enzymatisch hydrolysiert und setzt eine freie Naphthol-Verbindung frei. Diese kuppelt anschließend mit einer Diazonium-Verbindung und bildet schwarze Niederschläge an den Orten der unspezifischen Esteraseaktivität. Dieses Enzym wird primär in Monozyten, Makrophagen und Histozyten nachgewiesen und ist normalerweise in Granulozyten nicht vorhanden.
Lymphozyten können gelegentlich eine Enzymaktivität zeigen. Ein Inhibitionsverfahren mit Natriumfluorid kann durchgeführt werden, um die Hemmung von Monozyten aufzuzeigen. Das Verfahren erfolgt bei 37 °C und kann mit Blut, Knochenmarkfilmen, Gewebe-Abklatschpräparaten, Zytozentrifugenpräparaten und Gefrierschnitten eingesetzt werden. Das Enzym übersteht nicht die Paraffin-Aufbereitung.
Das Kit beinhaltet: α-Naphthylacetat-Lösung 10 ml; Citrat-Lösung, pH 3,6±0,1 (25 °C), 27 mM 50 ml; Fast Blue BB Base Lösung 10 ml; Natriumnitrit-Lösung 10 ml; Hämatoxylin-Lösung, Gill No. 3 50 ml; TRIZMAL™ 7,6 Konzentrat 50 ml
Flammpunkt:
36 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08705438 UN: 3316 ADR: 9,II |