Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Chemical resistant gloves, Tychem® NT480
Lieferant: DuPont
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Tychem®
112-5495EA 27.5 EUR InStock
112-5495 112-5492 112-5494 112-5497 112-5493 112-5496
Chemical resistant gloves, Tychem® NT480
Handschuhe
These lightweight flock-lined gloves with 100% nitrile coating are designed to last and reduce fatigue. They are resistant to a range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Unsupported
  • Bisque finish allows secure handling in wet and dry conditions
  • Wrist protection
  • Chlorinated
  • Flock-lined for enhanced comfort
Ideal for working safely in damp or greasy environments.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), EN 388:2016 (2001X), Cat. III.
Food contact approved.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge