Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NT470
Lieferant: DuPont
Tychem®
112-5490EA 0 EUR
112-5490 112-5491 112-5486 112-5487 112-5488 112-5489
Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NT470
Handschuhe
Das Design dieser leichten, polyvalenten Handschuhe aus 100% Nitril verspricht Haltbarkeit und beugt Ermüdungserscheinungen vor.
  • Chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Lösemitteln, Ölen, tierischen Fetten und Chemikalien
  • Mechanische Festigkeit
  • Bisque-Oberfläche
  • Ergonomisches Design für maximalen Tragekomfort
Ideal für das sichere Arbeiten in feuchten oder fettigen Arbeitsbereichen.
Standards: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III
Für Lebensmittelkontakt zugelassen.